SML2656
TSQ
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Methoxy-8-p-toluenesulfonamido-quinoline, N-(6-Methoxy-8-quinolinyl)-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=C3C(C=CC=N3)=CC(OC)=C2)=O
InChI
1S/C17H16N2O3S/c1-12-5-7-15(8-6-12)23(20,21)19-16-11-14(22-2)10-13-4-3-9-18-17(13)16/h3-11,19H,1-2H3
chave InChI
HKRNYOZJJMFDBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)