SML1260
HLM006474
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-[(4-Ethoxy-3-methylphenyl)(2-pyridinylamino)methyl]-2-methyl-8-quinolinol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C(N=C(C)C=C4)=C4C=C3)=CC=C1OCC
InChI
1S/C25H25N3O2/c1-4-30-21-13-11-19(15-16(21)2)23(28-22-7-5-6-14-26-22)20-12-10-18-9-8-17(3)27-24(18)25(20)29/h5-15,23,29H,4H2,1-3H3,(H,26,28)
chave InChI
CYNZBLNMIJNBSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)