SML1863
NSC57969
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-(1-Piperidinylmethyl)-8-quinolinol, 7-(Piperidinomethyl)-8-quinolinol, 8-Hydroxy-7-(piperidinomethyl)quinoline
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1CN3CCCCC3
InChI
1S/C15H18N2O/c18-15-13(11-17-9-2-1-3-10-17)7-6-12-5-4-8-16-14(12)15/h4-8,18H,1-3,9-11H2
chave InChI
WXMFPLZGDXLEMN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)