Documentos Principais
130532
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline
98%
Sinônimo(s):
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, BCM
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
228.07
Beilstein:
156683
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
108-112 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
InChI
1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
chave InChI
GPTXWRGISTZRIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Allergic contact dermatitis due to benzoyl peroxide in an arm prosthesis.
C Vincenzi et al.
Contact dermatitis, 24(1), 66-67 (1991-01-01)
A Neiger et al.
Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis = Revue suisse de medecine Praxis, 79(31-32), 918-920 (1990-08-02)
Besides the various operative procedures, which nowadays have come into use in hemorrhoidal disorders, drug therapy as well continues to keep an important place. Its main conditions of application are inflammatory processes before, between and after hemorrhoidal sclerosis or proctological
A Dimitrova et al.
Akusherstvo i ginekologiia, 46(1), 46-47 (2007-05-02)
The data of 30 nonpregnant women in reproductive age BV treated with Gynalgin were presented. On clinical and microbiological indicator Gynalgin showed a good effect on BV-associated microorganisms (80%). Only one of the cases of BV was not affected (4%).
[Diflucortolone valerate and chlorquinaldol in topical eczema (in single or combination form)].
C Solaroli et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 122(5), XXXI-XXXIII (1987-05-01)
[Therapeutic trial of the combination promestriene-chlorquinaldol in the treatment of vaginitis].
J Senèze et al.
Revue francaise de gynecologie et d'obstetrique, 80(5), 323-325 (1985-04-01)