Documentos Principais
SML2689
Sigma-Aldrich
EN6
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(3-Acrylamido-4-fluorophenyl)-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[4-Fluoro-3-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]phenyl]-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14F2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
368.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(NC(C=C)=O)C=C(NC(C2=CN(C3=C(F)C=CC=C3)N=C2)=O)C=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
EN6 is an autophagy activator that simultaneously upregulates lysosomal vacuolar H(+)-ATPase (v-ATPase) activity and induces its decoupling from the Rag GTPases by covalently targeting v-ATPase subunit ATP6V1A Cys277. EN6 blocks mTORC1 lysosomal recruitment & activation (1-4 hr 25 μM EN6 pretreatment prior to 10-min amino acids (AA) stimulation of AA-starived HEK293) and clears cellular TDP-43 aggregates (25 μM; U2OS with inducible TDP-43). When administered in mice in vivo (50 mg/kg ip.), EN6 inhibits mTORC1 signaling and activates autophagy in both skeletal muscle and heart tissue. Unlike bafilomycin A1 (BafA1), EN6 activates, but not inhibits v-ATPase catalytic activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)