Documentos Principais
ERMBF415D
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 1% NK603, or the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
or the detection of GMO maize (NK603) with PCR
composição
genetically modified NK603 maize, 1%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF415D
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)