Documentos Principais
AB19016
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiMMP-9, domínio catalítico
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Gelatinase B, 92 kDa Type IV Collagenase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP9(4318)
Descrição geral
Todas as células dentro de tecidos são cercadas por uma matriz extracelular (MEC) que dá forma e estrutura aos tecidos. A MEC está constantemente sendo remodelada e a comunicação constante entre as células é mantida através desta matriz. As proteínas secretadas, denominadas metaloproteinases de matriz (MMPs), estão envolvidas na modulação das interações na matriz celular. As MMPs são endopeptidases de ligação ao Zn(2+) que degradam vários componentes da MEC.
As MMPs são enzimas envolvidas em processos normais e patológicos de remodelagem de tecidos, cicatrização de feridas, angiogênese e invasão tumoral. A MMP9, também conhecida como gelatinase B, é uma enzima secretada que degrada os colágenos intersticiais, dos tipos I, II e III, e é produzida por macrófagos alveolares normais e granulócitos. A expressão de MMP9 aumenta em linhagens de células derivadas de linfoma infectadas com o vírus Epstein-Barr e pode ser significativa em carcinomas nasofaríngeos tipicamente invasivos.
Especificidade
A reatividade com outras espécies não foi confirmada.
Reconhece as formas pro e ativa da MMP-9 de ratos. O anticorpo também reage com a MMP-9 de camundongo e a MMP-9 humana, outras espécies não foram testadas. Não exibe reatividade cruzada com outros membros da família das MMPs. O anticorpo foi gerado usando colagenase tipo IV ativa de rato de 92 kDa expressa por E. coli (domínio catalítico) como um imunogênio.
Imunogênio
Colagenase tipo IV ativa de rato de 92 kDa expressa por E. coli (domínio catalítico)
Epítopo: domínio catalítico
Aplicação
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1000 de um lote anterior foi usada.
Imunoprecipitação:
usou-se uma diluição de 1:500 de um lote anterior. A MMP-9 é produzida de forma constitutiva por algumas linhagens de células tumorais (por ex., HT1080, HL60 e U937), mas não na maioria das células e tecidos quiescentes. O éster de forbol TPA estimula a produção de MMP-9 em alguns tipos de células. Os níveis de MMP-9 no meio de cultura (pg/ml), em geral, encontram-se abaixo do limite de detecção por western blot padrão. A enzima pode ser concentrada a partir do meio de cultura por cromatografia de afinidade em gelatina-agarose (Goldberg, G.I. et al. J. Biol. Chem. 267, 4583-4591. 1992). Isso pode evitar o aparecimento de uma banda espúria de ligação do anticorpo próximo à banda de 68 kDa exibida por alguns meios concentrados.
Western blot: 1:2000. Tipicamente, as formas pro de 98-95 kDa e ativa de 92-88 kDa são detectadas, bem como os produtos de degradação em condições completamente reduzidas. Em condições não reduzidas, bandas adicionais podem ser detectadas devido ao TIMP estável em SDS e outros complexos inibidores. Recomenda-se o uso de CC069 como controle positivo.
Imuno-histoquímica: foi usada uma diluição de 1:100 de um lote anterior em tecidos fixados em acetona congelados.
Diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
O anticorpo antiMMP-9, domínio catalítico, é um anticorpo contra MMP-9 para uso em IH, IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
MMPs e TIMPs
Qualidade
Avaliado rotineiramente por Western Blot em lisados de L6.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1000 deste lote detectou MMP-9 em 10 µg de lisados de L6.
Descrição-alvo
92 kDa
Ligação
Substitui: 04-1150
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão com PBS contendo 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de células HL60, lisado de células U937 pulmonares.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Influence of mesh materials on the expression of mediators involved in wound healing.
Asarias JR, Nguyen PT, Mings JR, Gehrich AP, Pierce LM
Journal of Investigative Surgery null
Scutellaria baicalensis attenuates blood-brain barrier disruption after intracerebral hemorrhage in rats.
Jung-Won Shin,Ho-Chang Kang,Jaewon Shim,Nak-Won Sohn
American Journal of Chinese Medicine null
Diagnostic and classification value of metalloproteinases in squamous human laryngeal carcinoma
Christopoulos, TA et al.
International journal of oncology, 24, 1-5 (2004)
I Dafnis et al.
Neuroscience, 210, 21-32 (2012-03-27)
Apolipoprotein (apo) E4 isoform, a major risk factor for Alzheimer disease (AD), is more susceptible to proteolysis than apoE2 and apoE3 isoforms. ApoE4 fragments have been found in AD patients' brain. In the present study, we examined the effect of
A new superinvasive in vitro phenotype induced by selection of human breast carcinoma cells with the chemotherapeutic drugs paclitaxel and doxorubicin.
Glynn, SA; Gammell, P; Heenan, M; O'Connor, R; Liang, Y; Keenan, J; Clynes, M
British Journal of Cancer null