M9570
Anti-Matrix Metalloproteinase-9 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MMP-9 Antibody - Anti-Matrix Metalloproteinase-9 antibody produced in goat, Mmp-9 Antibody, Anti-MMP-9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells or tissues
immunoprecipitation (IP): 25 μg/mL using conditioned media of transfected NSO cells
western blot: 0.25 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Mmp9(17395)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1