14562
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein tetrakis(acetoxymethyl) ester
BioReagent, for fluorescence
Sinônimo(s):
BCECF-AM
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
solid
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
fluorescência
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3