H4290
Hydroxyphenyl fluorescein solution
5 mM in DMF
Sinônimo(s):
Hydroxyphenyl fluorescein, 2-[6-(4′-hydroxy)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid, HPF
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
5 mM in DMF
fluorescência
λex 490 nm; λem 515 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Características e benefícios
- HPF is resistant to light-induced autooxidation.
- Hypochlorite(-OCl) does not react with HPF.
- HPF does not react with nitric oxide, superoxide, and hydrogen peroxide.
- HPF has low reactivity with HOCl.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - (Dimethylformamide)
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - (Dimethylformamide)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?