SML0688
PO1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′,3′,6′,7′-Tetrahydro-12′-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-Spiro[isobenzofuran-1(3H)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly pink to red
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
B8(OC(C(O8)(C)C)(C)C)c1cc2c(cc1)C6(OC(=O)c7c6cccc7)c3c(c4c5c(c3)CCCN5CCC4)O2
InChI
1S/C32H32BNO5/c1-30(2)31(3,4)39-33(38-30)20-13-14-24-26(18-20)36-28-22-11-8-16-34-15-7-9-19(27(22)34)17-25(28)32(24)23-12-6-5-10-21(23)29(35)37-32/h5-6,10,12-14,17-18H,7-9,11,15-16H2,1-4H3
chave InChI
KNTNXZHHCPNNGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)