SML0737
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Sinônimo(s):
(2-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoethyl)triphenylphosphonium chloride, Mito-TEMPO
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P+](CC(=O)NC4CC(N(C(C4)(C)C)[O])(C)C)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C29H34N2O2P.ClH/c1-28(2)20-23(21-29(3,4)31(28)33)30-27(32)22-34(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26;/h5-19,23H,20-22H2,1-4H3;1H
chave InChI
WKKFJIJNGHNQQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research