Key Documents
SML1247
Sigma-Aldrich
NAB2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Chlorobenzyl)-1-(2,5-dimethylphenyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H20ClN3O
Número CAS:
Peso molecular:
389.88
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H20ClN3O/c1-15-7-8-16(2)22(11-15)27-14-26-20-12-17(9-10-21(20)27)23(28)25-13-18-5-3-4-6-19(18)24/h3-12,14H,13H2,1-2H3,(H,25,28)
chave InChI
CZSLEMCYYGEGKP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
NAB2 is a cell permeable and selective modifier of α-synuclein toxicity diverse cell types and PD neurons. NAB2 restores Rsp5/Nedd4 E3 ligase-dependent endosomal and endoplasmic reticulum–to-Golgi vesicle trafficking.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3