SML1137
ELN484228
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′-Fluorobenzenesulfonanilide, N-(4-Fluorophenyl)-benzenesulfonamide, N-(4-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, N-(p-Fluorophenyl)benzenesulfonamide, NSC 164389
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CC=C1)(NC2=CC=C(F)C=C2)=O
InChI
1S/C12H10FNO2S/c13-10-6-8-11(9-7-10)14-17(15,16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9,14H
chave InChI
AZORQGXJAXEIGC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience