SML2675
CuET
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Copper bis(N,N-diethyldithiocarbamate), Cupric diethyldithiocarbamate, Merkupral, NSC 177697, bis(N,N-Diethyldithiocarbamato)copper(II)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
dark green to black
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(S[Cu]SC(N(CC)CC)=S)=S
InChI
1S/2C5H11NS2.Cu/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
chave InChI
OBBCYCYCTJQCCK-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)