329703
Zinc diethyldithiocarbamate
97%
Sinônimo(s):
Zinc bis(diethyldithiocarbamate), Zinc diethylcarbamodithioate, Diethyldithiocarbamic acid zinc salt
Ensaio
97%
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
pf
178-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Zn]SC(=S)N(CC)CC
InChI
1S/2C5H11NS2.Zn/c2*1-3-6(4-2)5(7)8;/h2*3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2
chave InChI
RKQOSDAEEGPRER-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
It can also be used as:
- A catalyst for the polymerization of olefin oxides.
- A precursor to prepare zinc sulfide semiconductor nanowires, which can be used as building blocks for photonic devices.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,spleen, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?