43029
1,3-Diphenylguanidine
analytical standard (for titrimetry)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard (for titrimetry)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (HPLC)
técnica(s)
titration: suitable
pf
146-148 °C (lit.)
149-150 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
chave InChI
OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
170 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?