207713
1,3-Di-o-tolylguanidine
99%
Sinônimo(s):
DTG
Ensaio
99%
forma
solid
pf
176-178 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 70 mg/mL at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1NC(=N)Nc2ccccc2C
InChI
1S/C15H17N3/c1-11-7-3-5-9-13(11)17-15(16)18-14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10H,1-2H3,(H3,16,17,18)
chave InChI
OPNUROKCUBTKLF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EBP(10682)
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?