567205
Tetramethylthiuram monosulfide
97%
Sinônimo(s):
UNADS
Ensaio
97%
pf
107-111 °C (lit.)
grupo funcional
amine
dithiocarbamate
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=S)SC(=S)N(C)C
InChI
1S/C6H12N2S3/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3)4/h1-4H3
chave InChI
REQPQFUJGGOFQL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
156 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?