Documentos Principais
D93503
Sigma-Aldrich
Dietilditiocarbamato de prata
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
DETC, Ácido dietilditiocarbâmico
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NCSSAg
Número CAS:
Peso molecular:
256.14
Beilstein:
3718150
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
pf
172-175 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O dietilditiocarbamato de prata é usado para introduzir o ligante dietilditiocarbamato e para a determinação de arsênico.
Aplicação
O dietilditiocarbamato de prata (AgDDC) pode ser usado no preparo de adutos de triorganofosfinas e difosfinas.
Reagente do tipo “spin trap” usado conjugado com Fe2+ para detectar NO no cérebro, rim, fígado e outros tecidos. Foi relatada a medição direta simultânea de NO* e pO2. Como quelante de cobre, foi utilizado para quantificar cobre em materiais biológicos por RPE e é um inibidor de superóxido dismutase, ascorbato oxidase e outras enzimas.
Reagente para detecção de arsênio e para a introdução do ligante dietilditiocarbamato.
Também utilizada para determinação colorimétrica de pequenas quantidades de arsênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inibe a indução da óxido nítrico sintase de macrófagos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis and structural characterization of adducts of silver (I) diethyldithiocarbamate with P-donor ligands.
Di Nicola C, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(9), 2935-2943 (2007)
Analytical Chemistry, 31, 1589-1589 (1959)
Inorganic Chemistry, 32, 3565-3565 (1993)
Chem. Abstr., 117, 219549d-219549d (1992)
Hunjing Baohu, 23-23 (1991)