D3132
Dietilditiocarbamato de prata
Sinônimo(s):
DETC, Ácido dietilditiocarbâmico
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
pf
172-175 °C (lit.)
solubilidade
pyridine: 25 mg/mL, clear, yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic.
Silver diethyldithiocarbamate has been used in cell culture.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) is used to estimate the level of arsenic in human.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3