32307
Lead(II) acetate trihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensaio
99.5-102.0%
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% insoluble in acetic acid
pf
75 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?