590681
Potassium carbonate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Carbonate of potash, Dipotassium carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
891 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: insoluble(lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A solid and bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas has been developed, 4-(Acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (ASIF). ASIF is a shelf-stable, crystallilne reagent for the installation of the valuable SO2F functional group.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis