209619
Potassium carbonate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.004% S compounds as (SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
pf
891 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the following studies:
- As a reagent in the synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As a base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
- As a base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- The Heck reaction of styrene and bromobenzene.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)