900502
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, −325 mesh, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥98%
forma
powder
qualidade
free-flowing
tamanho de partícula
−325 mesh
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
pf
891 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
- As base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- As base for the Heck reaction of styrene and bromobenzene.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1