Documentos Principais
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
106420
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome do produto
1-metil-2-pirrolidinona, ACS reagent, ≥99.0%
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
cor
APHA: ≤50
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
solubilidade
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A 1-metil-2-pirrolidinona pode ser usada como:
  • Um eluente alternativo ao THF na cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) com base na resolução de líquidos derivados de carvão.
  • Meio de reação para preparar 2-aril e 2-alquilbenzotiazóis.
  • Solvente no preparo ultrassônico de cristais de estrutura metalorgânicas (MOF-177).
Pode ser usado para sintetizar nanocristais de chalcopirita de fase única CuInSe2 e 3-metil-2-oxopirrolidinonitronato de potássio.
Embalagem
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Alkyl nitrate nitration of active methylene-compounds. 15. Nitration of 1-methyl-4-piperidone, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 1,3-dimethyl-2-pyrrolidinone.
Feuer H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(3), 481-485 (1979)
A Green and Air Pressure Solution Synthesis of CuInSe2 Nanocrystals Using 1-methyl-2-Pyrrolidinone as Hot Solvent.
Wang W, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(8), 2571-2577 (2011)
Aneuploidy induction in Saccharomyces cerevisiae by two solvent compounds, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 2-pyrrolidinone.
Mayer VW, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 11(1), 31-40 (1988)
Solubility limitations in the determination of molecular mass distributions of coal liquefaction and hydrocracking products: 1-methyl-2-pyrrolidinone as mobile phase in size exclusion chromatography.
Herod AA, et al.
Energy and Fuels, 10(3), 743-750 (1996)
Da-Won Jung et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(11), 2883-2887 (2010-03-05)
High quality MOF-177 crystals in the size range of 5-20 microm were successfully synthesized via a sonochemical route in a substantially reduced synthesis time (40 min) in the presence of low-cost NMP (1-methyl-2-pyrrolidone) as a solvent. Microwave heating in NMP