494496
NMP
biotech. grade, ≥99.7%
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-metil-2-pirrolidinona, biotech. grade, ≥99.7%
grau
biotech. grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
Impurezas
≤0.005% water
≤0.01% free amines (CH3NH2)
cor
APHA: ≤20
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
solubilidade
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?