Key Documents
269050
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
2-Amino-4-chloro-nitrobenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(NO2)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.57
Beilstein:
2210201
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
chunks
pf
125-129 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
chave InChI
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The coupling of divinylbenzene cross-linked polystyrene with 5-chloro-2-nitroaniline followed by oxidative decyanation afforded benzophenone.
Aplicação
5-Chloro-2-nitroaniline was used in the synthesis of 5-(4-substituted piperazin-1-yl)-2-nitroanilines and 5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
R M Sánchez-Alonso et al.
Die Pharmazie, 44(9), 606-607 (1989-09-01)
A series of 5-(4-substituted piperazin-1-yl)-2-nitroanilines (4) and 5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates (6) has been synthesized starting from 5-chloro-2-nitroaniline (3) and N-monosubstituted piperazines. Catalytic reduction of 4 with Pd/C followed by treatment with 1,3-dicarbomethoxy-S-methylisothiourea yielded the corresponding methyl-5-(4-substituted piperazin-1-yl)benzimidazole-2-carbamates (6) which were for
Traceless solid-phase synthesis of 5-benzoylbenzimidazoles.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1556-1561 (2001)