C70908
5-Chlorosalicylic acid
98%
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
171-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
NKBASRXWGAGQDP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?