Documentos Principais
275697
Sigma-Aldrich
3-Chlorosalicylic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
172.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
184-186 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
PPINMMULCRBDOS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid (3-CSA) by pure and Nb-doped TiO2 ceramic membranes was studied.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nature and properties of pure and nb-doped Ti02 ceramic membranes affecting the photocatalytic degradation of 3-chlorosalicylic acid as a model of halogenated organic compounds.
Sabate J, et al.
J. Catal., 134(1), 36-46 (1992)
Moonhee Lee et al.
Neurobiology of aging, 36(10), 2748-2756 (2015-08-08)
We here report synthesis for the first time of the acetyl salicylic acid dimer 5,5'-methylenebis(2-acetoxybenzoic acid) (DAS). DAS inhibits aberrant complement activation by selectively blocking factor D of the alternative complement pathway and C9 of the membrane attack complex. We