Documentos Principais
633488
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Carboxysalicylaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
166.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
246-250 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
chave InChI
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)