194360
Ethyl nipecotate
96%
Sinônimo(s):
3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 3-piperidinecarboxylate, NSC 158451
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
pb
102-104 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3
chave InChI
XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- α,α′-bis[3-(N,N-diethylcarbamoyl)-piperidino]-p-xylene
- 2-amino-4-thiazolyl derivative of 3-(iso-propyl-3-piperidinyl)phenol
Squalene synthase inhibitors
4-aminomethyl-7,8-dihydroxycoumarines and their crown ether derivatives
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Quorum sensing modulators
Selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists
Oxazolidinone RNA-binding agents
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?