Documentos Principais
665150
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl 1-(tert-Butyloxycarbonyl)isonipecotate, Ethyl 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylate, Piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
257.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.458
p.e.
120-135 °C/0.5 mmHg
densidade
1.046 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H23NO4/c1-5-17-11(15)10-6-8-14(9-7-10)12(16)18-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Substrate used in a palladium-catalyzed α-arylation of esters with heterocyclic bromides and chlorides leading to, for example, 4-pyridylpiperidinyl esters.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 48, 1191-1191 (2007)