198064
Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
96%
Sinônimo(s):
1-Carbethoxy-4-aminopiperidine
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.483 (lit.)
densidade
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6,9H2,1H3
chave InChI
GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Milrinone analogs to analyze effects on intracellular calcium increase in cardiac cells
Tetrahydronaphthalene derivatives
Quorum sensing modulators
Selective anti-Helicobacter pylori activity molecules
Orally active M1 mAChR agonists
Aza derivatives of phytoalexin for antibacterial activity
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter