640042
4-Amino-1-Boc-piperidine
97%
Sinônimo(s):
1-Boc-4-piperidinamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate
Ensaio
97%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
chave InChI
LZRDHSFPLUWYAX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a starting material in the synthesis of N-(3-(4-hydroxyphenyl)-propenoyl)-amino acid tryptamides, which can act as silent information regulator human type 2 (SIRT2) inhibitors
- to synthesize piperidine-substituted triazine derivativesand piperidinylamino-diarylpyrimidine (pDAPY) derivatives as potent HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (HIV-1 NNRTIs)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
640042-1G | 4061826291924 |
640042-5G | 4061833046111 |