Documentos Principais
561479
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidine
Sinônimo(s):
4-Piperidinamine, Piperidin-4-ylamine
About This Item
Fórmula linear:
C5H10NNH2
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.4910 (lit.)
Nível de qualidade
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
chave InChI
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Cdk5/p25 kinase inhibitors
  • Antimalarials
  • Selective cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors
  • IKKβ inhibitors
  • Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
  • Human and murine soluble epoxide hydrolase inhibitors
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)