115738
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
Sinônimo(s):
Triacetonediamine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
p.e.
188-189 °C (lit.)
pf
16-18 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3
chave InChI
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Grin2a(24409)
Aplicação
Template for preparation of ammoniopiperidinium hydrogen phosphates
Fiber-reactive yellowing inhibitor for partial brightness stabilization of peroxide-bleached pulps
Reactant for thermostability of soybean / sunflower oils
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
115738-5G | 4061838703569 |
115738-10KG | |
115738-25G | 4061837775284 |