Documentos
8.14722
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Triacetonediamine, TAD
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20N2
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
253-197-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
≤20 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
300 °C
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
índice de refração
n25/D 1.469
pH
12.3 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pb
199 °C/1013 hPa
pf
12-15 °C
temperatura de transição
flash point 75 °C
densidade
0.893 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H20N2/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11-8/h7,11H,5-6,10H2,1-4H3/p+2
chave InChI
FTVFPPFZRRKJIH-UHFFFAOYSA-P
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.895
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup