459119
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone
95%
Sinônimo(s):
Triacetoneamine
Ensaio
95%
Formulário
(Powder or Crystals or Chunk(s) or Powder with Chunk(s) or Crystals with Chunk(s))
p.e.
102-105 °C/18 mmHg (lit.)
pf
34-38 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)N1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
JWUXJYZVKZKLTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
459119-100G | 4061832343037 |
459119-500G | 4061833554609 |