Key Documents
591173
Sigma-Aldrich
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N,d17
97 atom %, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5-1-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D1715NO
Número CAS:
Peso molecular:
173.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
descrição
TEMPONE precursor
pureza isotópica
97 atom %
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
34-38 °C (lit.)
alteração de massa
M+18
cadeia de caracteres SMILES
[2H][15N]1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1/hD
chave InChI
JWUXJYZVKZKLTJ-AWFCJHQLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)