Documentos Principais
696471
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1615NO2
Peso molecular:
171.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
peso molecular
171.22 (atom % calculation)
pf
35 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
chave InChI
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)