Documentos Principais
451959
Sigma-Aldrich
Ammonium bromide-81Br
90 atom % 81Br
About This Item
Fórmula linear:
NH481Br
Número CAS:
Peso molecular:
98.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
90 atom % 81Br
Formulário
solid
alteração de massa
M+2 (based on a bromine mass number of 79)
cadeia de caracteres SMILES
N.[81BrH]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i1+1;
chave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-YTBWXGASSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)