Key Documents
176575
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 bromide
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
ND4Br
Número CAS:
Peso molecular:
101.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pf
452 °C (subl.) (lit.)
densidade
2.528 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
chave InChI
SWLVFNYSXGMGBS-JBISRTOLSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)