Documentos Principais
908231
Sigma-Aldrich
β-Muricholic acid-2,2,3,4,4-d5
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H35D5O5
Peso molecular:
413.60
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@H](O)[C@@H]3O)CC[C@@]21C
chave InChI
DKPMWHFRUGMUKF-XDSRRUNDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)