Documentos Principais
485268
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16, free radical
for ESR-spectroscopy, 97 atom % D
Sinônimo(s):
4-Oxo-,2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16-1-oxyl, TEMPONE-d16
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D16NO2
Número CAS:
Peso molecular:
186.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
grau
for ESR-spectroscopy
Nível de qualidade
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
35 °C (lit.)
alteração de massa
M+16
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2
chave InChI
WSGDRFHJFJRSFY-NMRSHPDNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)