253375
3-Maleimido-PROXYL
free radical
Sinônimo(s):
3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pf
111-113 °C (lit.)
grupo funcional
imide
maleimide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(N2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C12H17N2O3/c1-11(2)7-8(12(3,4)14(11)17)13-9(15)5-6-10(13)16/h5-6,8H,7H2,1-4H3
chave InChI
HGNHBHXFYUYUIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
253375-10MG | |
253375-25MG | 4061833278925 |