253324
3-Carboxi-PROXIL
98%
Sinônimo(s):
3-(Carboxi)-2,2,5,5-tetrametil-1-pirrolidiniloxi, 3-(Carboxi)-2,2,5,5-tetrametil-1-pirrolidiniloxi, radical livre
Ensaio
98%
pf
200 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(C(O)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
chave InChI
GEPIUTWNBHBHIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Marcador de spin que foi usado para estudar a migração molecular e a estabilidade no longo prazo de sementes e pólen. Ele foi covalentemente ligado a oligonucleotídeos para preparar uma sonda de DNA sensível a ressonância paramagnética eletrônica. O éster acetoximetílico é uma sonda sensível a esterases que atravessa a barreira hematoencefálica para imageamento por ressonância paramagnética eletrônica/tomografia computadorizada.
Marcador de spin. A forma aniônica foi usada para determinar os coeficientes de distribuição de solubilizatos neutros em micelas aniônicas.
Usado no preparo de uma tetrafenilporfirina com um radical nitroxila.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Investigative radiology, 22(6), 497-501 (1987-06-01)
Contrast agents have been investigated in an effort to increase the differences between the proton relaxation times of normal and pathologic tissue, and thus improve the ability to detect regions of pathology. Data on the oxygen-dependent metabolism of three nitroxides
Biochemical and biophysical research communications, 177(2), 874-880 (1991-06-14)
Clearance of the nitroxide radicals, hydroxy-TEMPO and carboxy-PROXYL, in whole-mouse lung was directly measured by in vivo ESR. After injecting a nitroxide radical, distribution of the nitroxide radical all over the lung was confirmed by ESR imaging. The ESR signal
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 132(2), 279-286 (1998-06-20)
A simple expression is derived to compute the total Gaussian linewidth of a Voigt line that is broadened by sinusoidal magnetic-field modulation as follows: delta HPPG(Hm)2 = delta HPPG(0)2 + kappa 2Hm2, where delta HPPG(Hm) is the Gaussian linewidth observed
Pharmaceutical research, 17(10), 1299-1308 (2001-01-06)
The present study was conducted in order to investigate the correlation between the hydration properties of HPMC and EA matrices, gel microstructure and mobility, crystalline changes occurring in the gel and CBZ release kinetics. The influence of HPMC and EA
J. Chem. Soc., Faraday, 87, 947-947 (1991)