SML3037
MTSSL
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-, 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy, MTS, MTS (spin label), MTSL
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O]N1C(C)(C)C=C(C1(C)C)CSS(=O)(C)=O
InChI
1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
chave InChI
BLSCGBLQCTWVPO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)