Documentos Principais
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, free radical
98 atom % D, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D1615NO2
Número CAS:
Peso molecular:
187.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
descrição
for ESR-spectroscopy
Nível de qualidade
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
35 °C (lit.)
alteração de massa
M+17
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
chave InChI
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)