Documentos Principais
705748
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl, TEMPOL-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H1815NO2
Número CAS:
Peso molecular:
173.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
pf
69-71 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
chave InChI
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,spleen
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
TEMPO purified by sublimation, 99%
Sigma-Aldrich
426369
TEMPO